Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Stand
Description
- Rustfrit stål
- Med 4 hjul for nem transport
- B x H x T (mm): 550 x 824 x 450
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 140 kg |
| Til brug med (udstyr) | Laboklav 25 |
| Længde (metrisk) | 824 mm |
| Model- | Laboklav 25 |
| Produkttype | Stand |