Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 160 og 195 bakke lukket
Beskrivelse
- For horisontale enheder
- Rustfrit stål
- BxHxT (mm): 375 x 200 x 320
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 24 L |
| Til brug med (udstyr) | Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Model- | Bakke lukket, Laboklav 160 og 195 |
| Produkttype | Bakke |
| Sterilitet | Ikke-steril |