Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 trådnet kurv, lukket bund
Beskrivelse
- Trådnetkurv med lukket bund til Laboklav 135-195
- Rustfrit stål
- for vertikale enheder
- ø x H (mm): 500 x 250 eller 500 x 300
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 49 L |
| Til brug med (udstyr) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Model- | Kurv, Laboklav 135-195 |
| Produkttype | Kurv |
| Dimensions (Dia. x H) | 500 x 250 mm |
| Sterilitet | Ikke-steril |