Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Spand
Beskrivelse
- For vertikale enheder
- Rustfrit stål
- ø x H (mm): 500 x 300
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 58 L |
| Til brug med (udstyr) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Model- | Spand for Laboklav 135-195 |
| Produkttype | Spand |
| Sterilitet | Ikke-steril |