Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 trådnet kurv
Beskrivelse
- Trådnetkurv til Laboklav 100
- Rustfrit stål
- for horisontale enheder
- B x H x D (mm): 290 x 145 x 370
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Til brug med (udstyr) | Autoklaver, Laboklav 100 |
| Model- | Kurv, Laboklav 100 |
| Produkttype | Trådnetkurv |
| Sterilitet | Ikke-steril |