Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 bakke lukket
Artikelnummer. 31908825
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908825 15 L
1 options
Artikelnummer. 31908825 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 30.1290.145.370
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Rustfri stålbakke lukket til Laboklav 100, horisontal enhed.
  • For horisontale enheder
  • Rustfrit stål
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 370
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 L
Til brug med (udstyr) Autoklaver, Laboklav 100
Model- Bakke, Laboklav 100
Produkttype Bakke
Sterilitet Ikke-steril