Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 dampsterilisator, horisontal
Artikelnummer. 31908815
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908815 100 L
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 31908815 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 21.0100.001.000H
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Designet til at sterilisere faste stoffer og væsker i åbne eller let lukkede beholdere.
  • Konfiguration: horisontal
  • Kan konfigureres som en vertikal eller horisontal enhed
  • Kammervolumen: 100 L
  • Kammermål (Ø x L): 410 x 760 mm (16 x 30 tommer)
  • Driftsovertryk: 2,8/-1 bar
  • Sterilisationstemperatur: 98 °C – 135 °C
  • Strømforbrug: 6,6 eller 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), tilpasset kammerets størrelse
  • TÜV-certificeret motoriseret lukning med læbeforsegling
  • Separat, integreret topmoderne dampgenerator
  • Integreret lagertank til demineraliseret vand med automatisk/manuel påfyldning og overvågning af fyldniveauet
  • Thermo Låseanordning
  • Standard fleksibel PT 100-sensor til væskesterilisering
  • Tyngdekraftsafluftning og trykrensning til affaldssterilisering
  • Integreret vandkølet, temperaturkontrolleret, justerbar udstødningsdampkondensation
  • Valideringskanaler
  • Sikkerhedsventil, TÜV-godkendt komponent
  • Intern hukommelseschip, der lagrer op til 150 cyklusser
  • RS-485-grænseflade til datatransmission
  • Kollektiv forbindelse til afløbsrør
  • Bundplade inkluderet
  • Pulverlakerede sidepaneler
  • Fuldautomatisk mikroprocessorstyring med 20 programmer: 10 forudindstillede, redigerbare programmer; 10 frit programmerbare, adgangskodebeskyttede programmer; vakuumtest og Bowie & Dick-test inkluderet afhængigt af konfiguration
  • Alle programmer kan fuldt konfigureres (steriliseringstid og temperatur)
  • Hvert program kan tildeles et brugerdefineret navn efter kundens behov
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 L
Dybde (metrisk) kammer 760 mm
Produkttype Automatisk autoklave
Sterilitet Ikke-steril