Få mere at vide
Cytiva LabMate™ PD-10 Buffer Reservoirs
Artikelnummer. 11787819 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
11787819 Pakke med 10 stk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11787819 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18321603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til højudvindingsafsaltning, bufferudveksling og fjernelse af lavmolekylære forbindelser pakket med Sephadex™ G-25 Medium. Cytiva Life Sciences™ LabMate™ PD-10 Buffer Reservoirs giver hurtig, overkommelig ydeevne.
  • Med engangs PD-10 afsaltningssøjler kan vaske- og ækvilibreringsbuffer påføres i ét trin med tyngdekraftsprotokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Buffer reservoir
Mængde Pakke med 10 stk.
Kolonnetype Søjletilbehør
Til brug med (applikation) Høj-genvindingsafsaltning og bufferudveksling samt fjernelse af lavmolekylære forbindelser pakket med Sephadex G-25 medium, gør det nemmere og mere bekvemt at ækvilibrere PD-10 kolonne