Få mere at vide
Cole-Parmer™ Labmaster Air-Drive mixer
Artikelnummer. 15457463 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Monteringstype:
Rør ophæng
Universal Clamp
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Monteringstype Pakningsstørrelse
15457463 Rør ophæng Hver
15467463 Universal Clamp Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457463 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5032200
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Brug Labmaster Air-Drive-blandere i nærheden af flygtige eller eksplosive dampe, eller hvor elektrisk strøm ville være farlig eller upraktisk. Disse blandere er fremragende til pilotundersøgelser af kemiske, fødevare- og spildevandsbehandlingsprocesser.
  • Disse blandere er fremragende til pilotundersøgelser af kemiske, fødevare- og spildevandsbehandlingsprocesser.
  • LABMASTER luftdrevne blandere har to typer monteringstyper.
    • Rørophængsblanderne kræver den kraftige klemme 04560-24 (sælges separat).
    • De universelle klemmeblandere monteres direkte på en ringstand eller tankkant.
  • Blandere inkluderer:
    • 5/16 x 12 tommer, 316 SS ikke-gennemgående skaft
    • 5/16 x 2,5 tommer, 316 SS A-310 pumpehjul
    • spændepatron
    • Universal klemme eller rørophængsmontering
    • Lyddæmper
    • Nåleværdi
  • Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.
Tekniske data
Hastighed 1800 rpm
Hestekræfter 1/15 hp
Materiale 316 rustfrit stål
Motortype Luftdrevet
Moment 37 tommer oz.
Type Blander
Monteringstype Rør ophæng