Få mere at vide
Fisherbrand™ Labjack
Artikelnummer. 11745396 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 kg
30 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver usædvanligt stiv og robust støtte uden for stor vægt.
  • Fremstillet til tætte tolerancer af aluminium med betjeningsskrue i rustfrit stål
  • Pladerne har en blå anodiseret finish
  • Designet til at være fuldstændig stabil og fri for gyngende bevægelser
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 470 mm
Dimensioner (L x B) 320 x 260 mm
Kapacitet (metrisk) 30 kg
Produkttype Labjack
Oversigt Maks. belastning på 30 kg
Mængde 1 stk.