Få mere at vide
Labetalol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16428616 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16428616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1108
MedChemExpress Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Labetalol hydrochloride
CAS 32780-64-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H25ClN2O3
Mængde 100 mg
Synonym AH-5158 hydrochloride Sch-15719W
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.07 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (54.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 364.87
Formel vægt 364.87
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation