Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Labetalolhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 15812534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15812534 5 g 5g
15822534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15812534 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462600050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32780-64-6
Molekylær formel C19H25ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 364.87
InChI nøgle WQVZLXWQESQGIF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-hydroxy-5-{1-hydroxy-2-[(4-phenylbutan-2-yl)amino]ethyl}benzamidhydrochlorid
SMIL Cl.CC(CCC1=CC=CC=C1)NCC(O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Laβlol hydrochloride
Farve Farveløs til Lys Gul-Pink
Analyseprocentområde 98.5 % min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 364.87