Få mere at vide
Labetalol 1-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Labetalol-1-carboxylic Acid |
| CAS | 1391051-99-2 |
| Molekylær formel | C19 H23 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, Labetalol-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO4/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)20-12-18(22)15-9-10-17(21)16(11-15)19(23)24/h2-6,9-11,13,18,20-22H,7-8,12H2,1H3,(H,23,24) |
| SMIL | CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(4-phenylbutan-2-ylamino)ethyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.39 |
| Formel vægt | 329.1627 |