Få mere at vide
Shamrock™ Etikettape Assorterede farver
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
- Temperaturområde fra -20 til +121 °C
- Til autoklave, fryser, køleskab og ovn
- Universal mærkning med kuglepen, papirblyant og filttusch
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Aftagelig |
| Farve | Diverse |
| Produkttype | Label Tape |
| Til brug med (applikation) | Ideel til farvekodning, alsidig Shamrock-mærkatape accepterer håndskrevne noter eller kan indprintes efter brugerspecifikationer |
| Mængde | 16 Ruller/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 12,7 x 19 mm |
| Længde (metrisk) | 12.7 m |
| Bredde (metrisk) | 19.05 mm |