Få mere at vide
Heathrow Scientific™ CryoTags™
Beskrivelse
- Temperaturmodstand -196 °C til 150 °C.
- Væske- og dampfase LN2, vandbade til 100 °C og autoklavering og moderate ovne til 150 °C
- Kemisk inert polyester.
- Vil ikke brække kryovialer af ved lave temperaturer.
- Kemisk inert og modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og kaustiske midler.
- Etiketark vil ikke sætte sig fast i printere
- Unik combo udvides og trækker sig sammen med temperaturudsving
- Autoklaverbar
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Hvid |
| Vise | Blank |
| Slutte | Matte |
| Format | Ark |
| Materiale | Varmekrympende polyolefin |
| Produkttype | Kryogenisk etiket |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Hætteglas og rør |
| Mængde | 1000/kasse |
| Vis mere |