Få mere at vide
Brady™ LabelMaker™ Vinyl Labels
Artikelnummer. p-8001101
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15113349
Brand: Brady™ 131590
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Spécification
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Klæbende type Repositionable Rubber
Belægning Vinyl
Farve Black on White
Slutte Semi-gloss
Format Label
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, BMP53
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 160 Labels/Box
Mængde 160 Pk.
Form Square
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +176°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (engelsk) 0.0073 in.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Trådmåler 12 to 10 AWG
Dimensioner (LxB) 25.4 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1 in.
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelsk) 0.2 in.
Diameter (metrisk) 5.1 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis