Få mere at vide
Brady™ LabelMaker™ Vinyl Labels
Artikelnummer. 15113349
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15113349
Brand: Brady™ 131590
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Klæbende type Repositionable Rubber
Belægning Vinyl
Farve Black on White
Slutte Semi-gloss
Format Label
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, BMP53
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 160 Labels/Box
Mængde 160 Pk.
Form Square
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +176°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (engelsk) 0.0073 in.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Trådmåler 12 to 10 AWG
Dimensioner (LxB) 25.4 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1 in.
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelsk) 0.2 in.
Diameter (metrisk) 5.1 mm