Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Mærkningstape
Artikelnummer. p-8009489 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Dimensioner (LxB):
13.7 m x 12.7 mm
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
54.6 m x 25.4 mm
Artikelnummer. 13495226
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F134820075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klæber på enhver ren overflade, inkl Teflon™ fluorpolymerharpiksbelagte materialer. Bel Art™ Etikettape skaller af uden at efterlade en klæbrig rest.
  • Fremragende at bruge sammen med Write-On™ Etikettape-dispensere med flere ruller (F13472-0000 og F13473-0000)
  • Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
  • Består af farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel, der modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
  • Vil modstå en maksimal temperatur på º157 C (º315 F) i 30 minutter eller º80 C (º176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-º112 ºF)
  • Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 ºC (250 ºF) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Selvklæbende
Belægning None
Farve Grøn
Vise Blank
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Paper
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etikettape
Sterilitet Non-sterile
Mængde 4/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +157 °C
Dimensioner (LxB) 13.7 m x 19 mm
Længde (engelsk) 15 yd.
Længde (metrisk) 13.7 m
Bredde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (metrisk) 19 mm