Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Mærkningstape
Beskrivelse
- Fremragende til brug med Write-On™ Multi-Roll Label Tape Dispensers (F13472-0000 og F13473-0000)
- Blyant, kuglepen eller opløsningsmiddelblæktusch forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
- Består af farvet papir med gummiharpiksklæber, der modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
- Kan modstå en maksimal temperatur på 157º°C iº30 minutter eller 80º°C iº24 timer; kan bruges ned til -80º°C (-112ºF)
- Modstår en dampautoklaveringscyklus ved 121º°C ogºgammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Selvklæbende |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Grøn |
| Vise | Blank |
| Slutte | Matte |
| Format | Rul |
| Materiale | Papir |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Vis mere |