Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Mærkningstape
Artikelnummer. 13425236 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Dimensioner (LxB):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
54,6 m x 25,4 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (LxB)
13425236 Grøn 13,7 m x 25,4 mm
13495226 Grøn 13,7 m x 19 mm
13465226 Gul 13,7 m x 12,7 mm
13445226 Hvid 13,7 m x 12,7 mm
13475226 Grøn 13,7 m x 12,7 mm
13415256 Hvid 54,6 m x 25,4 mm
13415236 Gul 13,7 m x 25,4 mm
13485226 Gul 13,7 m x 19 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13425236 Leverandør Bel-Art™ Scienceware™ Leverandørnr. F134820100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klæber på enhver ren overflade, inkl Teflon™ fluorpolymerharpiksbelagte materialer. Bel Art™ Etikettape skaller af uden at efterlade en klæbrig rest.
  • Fremragende at bruge sammen med Write-On™ Etikettape-dispensere med flere ruller (F13472-0000 og F13473-0000)
  • Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
  • Består af farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel, der modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
  • Vil modstå en maksimal temperatur på º157 C (º315 F) i 30 minutter eller º80 C (º176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-º112 ºF)
  • Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 ºC (250 ºF) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Selvklæbende
Belægning None
Farve Grøn
Vise Blank
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Paper
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etikettape
Sterilitet Non-sterile
Mængde 3/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +157 °C
Dimensioner (LxB) 13,7 m x 25,4 mm
Længde (engelsk) 15 yd.
Længde (metrisk) 13.7 m
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm