Få mere at vide
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
:
Color: Silver; Dimensions: 27W x 8mmH; Quantity: 150/pk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU |
| Oversigt | BMP71 Label Printer Labels |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | Silver |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Printer Label |
| Til brug med (applikation) | Electrical component marking |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 |
| Vis mere |