Få mere at vide
Shamrock™ Etikettape
Artikelnummer. p-8006492
Dimensioner (LxB):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Pakningsstørrelse:
6m
Artikelnummer. 11760454
Brand: Shamrock™ SHLT12
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver ekstra styrke, vedhæftning og mærkning til dine laboratoriebehov. Shamrock™ Etikettape holder under en lang række temperaturer til enhver tør overflade, efterlader ingen rodede rester og accepterer håndskrevne noter.
  • Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
  • Temperaturområde fra -180 til +280 °C
  • Højstyrke tekstilstruktur; kun klip med saks
  • Til kryogenik, autoklave, fryser, køleskab og ovn
  • Universal mærkning med kuglepen eller papirblyant
Tekniske data
Produkttype Etikettape
Temperaturområde (metrisk) -180 til 280 °C
Dimensioner (LxB) 6 m x 13 mm
Længde (metrisk) 6 mm
Bredde (metrisk) 13 mm