Få mere at vide
Shamrock™ Etikettape
Artikelnummer. 11790464
Skift visning
Dimensioner (L x B):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Pakningsstørrelse:
6m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11790464 6 m x 19 mm 6m
11760454 6 m x 13 mm 6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11790464 Leverandør Shamrock™ Leverandørnr. SHLT34
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 DKK
    397.88 DKK / 6m
    Spare 338.12 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Giver ekstra styrke, vedhæftning og mærkning til dine laboratoriebehov. Shamrock™ Etikettape holder under en lang række temperaturer til enhver tør overflade, efterlader ingen rodede rester og accepterer håndskrevne noter.
  • Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
  • Temperaturområde fra -180 til +280 °C
  • Højstyrke tekstilstruktur; kun klip med saks
  • Til kryogenik, autoklave, fryser, køleskab og ovn
  • Universal mærkning med kuglepen eller papirblyant
Tekniske data
Produkttype Label Tape
Temperaturområde (metrisk) -180 til 280 °C
Dimensioner (L x B) 6 m x 19 mm
Længde (metrisk) 6 mm
Bredde (metrisk) 19 mm