Få mere at vide
Invitrogen™ Etiket Probe Diluent QF
Product Code. 15952334
Click to view available options
Mængde:
24 mL
Unit Size:
24ml
Product Code. 15952334
Brand: Invitrogen™ QVT0513
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Label Probe Diluent QF, 24 mL, er en vandig opløsning, der indeholder rengøringsmiddel og en individuel komponent af ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kits, 2-Plex, 24 assays.
Label Probe Diluent QF, 24 mL, er en vandig opløsning, der indeholder rengøringsmiddel og en individuel komponent af ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kits, 2-Plex, 24 assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 24 mL