Description
Brug denne højkapacitets Power Brick til at oplade M511 og M211 printere, telefoner eller tablets.
- En fuldt opladet 10.000 mAh Power Brick kan oplade din M511 eller M211 printer op til 3 gange.
- LED digitalt display viser procentdelen af resterende strøm.
- Udgange inkluderer: USB-C, USB-A1/A2.
- Kompatibel med alle mobile enheder.
- 70 minutters opladningstid.
- 1.000+ opladningscyklusser.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Batteri/adapterpakke |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketprintere |
| Materiale | Plast |
| Længde (engelsk) | 0,94 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 2'' |
| Højde (engelsk) | 4,56 tommer. |
| Oversigt | Printertilbehør Power Brick |
| Inkluderer | (1) Power Brick |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing;Kringplademærkning;Mærkning af komponenter og udstyr;Data- og telekommunikationsmærkning;Elektrisk mærkning;Facilitetsidentifikation;Generel identifikation;Inventar- og inspektionsmærkning;Laboratoriemærkning;Lean- og 5S-mærkning;Sikkerhedsidentifikation;Care- og lagermærkning; |
| Show More |