Få mere at vide
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth
Artikelnummer. 15161899
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 0,5 tommer
0,825 x 0,375 tommer
1 x 0,375 tommer
1 x 0,5 tommer
1,25 x 1,5 tommer
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15161899
Brand: Brady™ 143361
Label Maker Cartridge: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Nylon Cloth
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 12.70 mm
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1,5 tommer
Klæbende type Permanent
Sterilitet Non-sterile
Oversigt BMP51/53 Labelmaker Labels
Slutte Matte White
Inkluderer Not Applicable
Form Rectangle
Trækstyrke 80 lb./in
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Certificeringer/compliance UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
Til brug med (applikation) Wiremarking and General Labeling Applications
Mængde 1 Ea.