Få mere at vide
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 0,5 tommer
0,825 x 0,375 tommer
1 x 0,375 tommer
1 x 0,5 tommer
1,25 x 1,5 tommer
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Label Maker Cartridge: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Recommended for indoor use
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Til brug med (udstyr) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Nylon Cloth |
| Længde (engelsk) | 16 ft. |
| Bredde (engelsk) | 0.75 in. |
| Længde (metrisk) | 4.88 m |
| Bredde (metrisk) | 19.05 mm |
| Højde (engelsk) | 0.75 in. |
| Højde (metrisk) | 4.88 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0.0065 in. |
| Vis mere |