Få mere at vide
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth
Artikelnummer. 12823125
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 0,5 tommer
0,825 x 0,375 tommer
1 x 0,375 tommer
1 x 0,5 tommer
1,25 x 1,5 tommer
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12823125
Brand: Brady™ 143350
Label Maker Cartridge: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Nylon Cloth
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 12.70 mm
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Dimensioner (L x B) 1 x 0,5 tommer
Klæbende type Permanent
Sterilitet Non-sterile
Slutte Matte White
Inkluderer Not Applicable
Trækstyrke 80 lb./in
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Certificeringer/compliance UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
Til brug med (applikation) Wiremarking and General Labeling Applications
Mængde 1 Ea.