Få mere at vide
Brady™ GHS Symbol - Acute Toxicity
Artikelnummer. 15694237
Skift visning
Farve:
Rød/Sort på Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Farve unitSize
15694237 Rød/Sort på Hvid Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15694237 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814040
Labels with GHS symbol - Acute Toxicity
  • Individual, die cut (pre-cut) labels on a roll
  • High quality labels that can withstand the toughest environments
  • Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
  • Weather, abrasion and chemical resistant
  • Withstand temperatures of -40°C to +120°C
  • Label dimensions 50mm x 50mm
Tekniske data
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Rød/Sort på Hvid
Slutte Gloss
Materiale Laminated Polyester
Mængde 250/Pk.
Form Diamond
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Højde (metrisk) 50.00 mm