Få mere at vide
Sampling Systems™ Label Dispenser for 95mm Wide Labels
Shop alle Sampling Systems produkter
:
ProductTypeSpecs: Label Dispenser
Beskrivelse
- Holds one roll of labels
- Easy to use
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Label Dispenser |
| Til brug med (udstyr) | 95 x 95 mm wide labels |