Få mere at vide
Labconco™ Trådstativ til FreeZone™ Frysetørre systemer
Artikelnummer. 10718134 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Freezone 1 og 2,5 L frysetørre systemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10718134 Freezone 1 og 2,5 L frysetørre systemer Hver
1 options
Artikelnummer. 10718134 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7426400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Vedhæft til FreeZone™ Frysetørrere til at give støtte til glasvarer på tørrekamre eller manifolder.
Støttehylder fastgøres nemt uden værktøj til siderne af FreeZone 1, 2,5 eller 4,5 liter frysetørresystem eller venstre side af FreeZone Triad System-skab til at give støtte til store kolber, der er fastgjort til tørrekammeret eller manifolden. Flere rækker af perforeringer på siderne af FreeZone kabinet giver mulighed for højdejustering af hylderne for at understøtte forskellige størrelser af kolber. Et par. Glacier hvid epoxybelagt ståltråd.
Tekniske data
Type Trådstativ
Kapacitet (metrisk) 1, 2.5, 4.5 L
Antal hylder 1
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Støtte til glasvarer på tørrekamre eller manifolder
Til brug med (udstyr) Freezone 1 og 2,5 L frysetørre systemer
Højde (engelsk) 6,37 tommer.
Højde (metrisk) 16.18 cm
Længde (engelsk) 7,40 tommer.
Længde (metrisk) 18.8 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg