Få mere at vide
Labconco™ Skiveindsatser
Artikelnummer. p-3541970 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
Rustfrit stål (304)
Produkttype:
Petriskålindsats
Vægt (engelsk) Forsendelse:
2 lb.
Vægt (metrisk) forsendelse:
0.9 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15194505
Brand: Labconco™ 4589701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Labconco FlaskScrubber™ og SteamScrubber™ Skiver
Type 304 rustfrit stål indsatser fås i forskellige stilarter til at holde specifikt laboratorieudstyr.
BOD Flaskeindsats
  • Kapacitet: 18 flasker
  • Gitterstørrelse: 70x 70 mm
  • Med håndtag for let løft
Kulturrørindsats
  • Kapacitet: 242 rør fra 10 til 12 mm OD
  • Med håndtag for let løft
48-pin indsats
  • Indeholder en række forskellige glasvarer
  • Pinde af rustfrit stål har plastikspidser for at beskytte glasvarer
Petriskålindsats
  • Til petriskåle, urglas og mikroplader
  • Kapacitet: 24 plader
  • Gitterstørrelse: 22x 140 mm
Pipetindsats
  • Tillad pipetterengøring med direkte injektion Kapacitet: 16 pipetter, 1 til 50 ml i størrelse
  • Selvtætnende silikonekontraventiler tillader vask af delvis eller fuld belastning
  • Inkluderer to 1,25 tommer. (3,2 cm) monteringsspindler og PVC-belagt holder
  • FlaskScrubber og FlaskScrubber Vantage™ Skiver kan rumme op til to indsatser
Bakkeindsats
  • Til pander, instrumentbakker, multifunktionsbakker og andre lavvandede beholdere
  • Kan bruges i nederste stativ af SteamScrubber eller FlaskScrubber skiver
  • Kapacitet: 5 bakker
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (304)
Produkttype Petriskålindsats
Holder 24 plader
Rack Type Spindel, standard
Til brug med (applikation) Anvendes til petriskåle, urglas og mikrotiterplader
Til brug med (udstyr) FlaskScrubber™ , SteamScrubber™ glasvasker
Dybde (engelsk) 8,6 tommer
Dybde (metrisk) 21.8 cm
Dimensioner (L x B x H) 8,66 x 19,2 x 5,9 tommer. (22 x 48,7 x 14,9 cm)
Højde (engelsk) 5,9 tommer
Højde (metrisk) 14.9 cm
Længde (engelsk) 8,66 tommer.
Længde (metrisk) 22 cm
Bredde (engelsk) 19,2 tommer
Bredde (metrisk) 48.7 cm
Vægt (engelsk) Forsendelse 2 lb.
Vægt (metrisk) forsendelse 0.9 kg
Mængde Hver