Få mere at vide
Labconco™ Bænk med variabel højde
Artikelnummer. 13457899 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
13457899 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 13457899 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 8075000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14810.00 DKK
    14134.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 675.38 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Let at justere bænken kan indstilles i fire højder
Let at justere bænken kan indstilles i fire højder
  • Belastningskapacitet: 540 lb. (245 kg)
  • Holdbar og kemikaliebestandig, gletscherhvid, pulverlakeret stålrørsramme
  • 1,125 tommer (3 cm) tyk fiber-harpiks arbejdsflade er melamin højtrykslaminat
  • Kraftig bænk højdejusterbar fra 29.625 og 37.4 tommer. (75 til 95 cm) ved hjælp af stålstifter og møtrikker
  • Påbagt pulverlakering modstår slid og korrosion
  • 5 tommer dia. (12,7 cm) ikke-mærkende polyurethanhjul med tålåse manøvrerer let og absorberer vibrationer
Ordreinfo
Sendes komplet samlet. Vægt: 110 lb. (50,3 kg)
garanti
Livstidsgaranti.
Tekniske data
Produkttype Mobil bænk
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 38 x 28 x 29,62 til 37,37 tommer. (96,5 x 71,1 x 75,2 til 94,9 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til laboratoriet
Højde (engelsk) 29,62 til 37,37 tommer.
Højde (metrisk) 75,2 til 94,9 cm
Længde (engelsk) 38 tommer.
Længde (metrisk) 96.5 cm
Bæreevne (engelsk) 540 lb.
Bæreevne (metrisk) 245 kg
Vægt (engelsk) 111 lb.
Vægt (metrisk) 50.4 kg
Bredde (engelsk) 28 tommer
Bredde (metrisk) 71.1 cm
Materiale Rustfrit stål