Få mere at vide
Labconco™ Vakuumslangesæt til CentriVap™ System og RapidVap™
Artikelnummer. 10409543 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Polyurethan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10409543 Polyurethan Hver
1 options
Artikelnummer. 10409543 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7814500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00 DKK
    1679.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.51 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Vakuumslangesæt til brug med Labconco CentriVap Vakuumkoncentratorer og RapidVap Fordampere.
Vakuumslangesæt til CentriVap Koncentratorer og RapidVap Fordampere inkluderer to hver 1/2 tommer. ID vakuumslange, 48 tommer længde, og 4 slangeklemmer.
Tekniske data
Materiale Polyurethan
Til brug med (udstyr) CentriVap™ system
Type Vakuumslangesæt
Vægt (engelsk) 6 lb.
Vægt (metrisk) 2.7 kg