Få mere at vide
Labconco™ VACUUBRAND™ Hybrid™ Vakuum pumpe olie
Artikelnummer. 16205181 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Artikelnummer. Mængde
16205181 1 l
1 options
Artikelnummer. 16205181 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7584300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    1282.05 DKK / 1 L
    Spare 67.95 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
For VACUUBRAND pumper
VACUUBRAND™ Koge. En. liter flaske. Udskiftningsolie til VACUUBRAND HYBRID™ Vakuumpumper 7584000 og 7584002.
Tekniske data
Produkttype Olie
Format Olie
Til brug med (udstyr) Hybrid vakuumpumper
Mængde 1 l
Volumen (engelsk) 33,8 oz.
Volumen (metrisk) 1 L