Beskrivelse
Kræver
Roterende vingevakuumpumpe påkrævet
- Har neopren gummi ventiler
- Forbinder til CentriVap Cold Trap, Ultra-Low Cold Trap eller Mobile System
- Forsendelsesvægt, 1 lb. (0,5 kg)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 2-ports Cold Trap Manifold |
| Til brug med (udstyr) | CentriVap™ system |
| Vægt (engelsk) | 1 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.5 kg |