Få mere at vide
Labconco™ Fældeindsatsbeholder med stativ til Precise™ Handskebokse
Artikelnummer. 11751479 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11751479 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 11751479 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7815301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4080.00 DKK
    3910.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 169.74 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Klar polypropylen beholder
  • Indeholder en af følgende kemiske fældeindsatser: Syrefælde (Mfr. nr. 7814800), Fugtfælde (Mfr. nr. 7814900), Radioisotopfælde (Mfr. nr. 7815000), Opløsningsmiddelfælde (Mfr. nr. 7815200) eller Ammoniakfælde (Mfr. nr. 79956000), hver solgt separat
  • Til brug med Precise™ kontrolleret atmosfære og grundlæggende handskerum samt Protector™ kombinations- og kontrolleret atmosfære-handskerum
Tekniske data
Farve Klar
Etui materiale Polypropylen
Materiale Polypropylen
Maksimalt tryk 1 takt
Til brug med (udstyr) 7814800 Syrefælde, 7814900 fugtfælde, 7815000 Radioisotopfælde, 7815200 Opløsningsmiddelfælde eller 7995600 Ammoniakfældeindsats
Inkluderer Stå
Type Dåse
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg