Få mere at vide
Labconco™ Fingerbøl Udstødningsstik til Precise™ Handskebokse
Shop alle Labconco Corporation produkter
Diameter (engelsk):
5 tommer
6 tommer
Beskrivelse
Epoxy-belagt stål til at forbinde handskerummet til kanalnettet fastgjort til bygningsudstødning, fjernblæser eller FilterMate Bærbar udsugning. 5 in. diameter.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Precise™ HEPA filtreret handskerum, XPert™ Vejekasse |
| Vægt (engelsk) | 5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.3 Kg |
| Diameter (engelsk) | 5 tommer |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af handskerummet til FilterMate™ bærbar udstødning |