Få mere at vide
Labconco™ Stand-Still™ Isolation Platform
Artikelnummer. 15538854 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
15538854 18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
1 options
Artikelnummer. 15538854 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 4028200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The Labconco Stand-Still™ Isolation Platform is used for supporting microscopes on Purifier™ Cell Logic™+ Biosafety Cabinets with Scope-Ready™ package.
  • Non-porous, autoclavable Type 304 stainless steel base with 1.5 in. (0.4cm) high isolation pads
  • Reduces vertical and horizontal vibrations up to threefold, allowing proper airflow through cabinet
Stand-Still XL Platform:
Requires use of Pure-Vu™ XL Seal 4027810 or 4027811 (Part Numbers)
Tekniske data
Produkttype Vibration Isolation Platform
Farve Sølv
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B x H) 18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Dimensioner (L x B) 12 x 18.75 in.
Til brug med (applikation) For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
Til brug med (udstyr) Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (metrisk) 3.81 cm
Længde (engelsk) 18.75 in.
Længde (metrisk) 47.6 cm
Vægt (engelsk) 8 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 kg
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Rustfrit stål