Få mere at vide
Labconco™ Serumflaske aluminiumsforseglinger, store
Shop alle Labconco Corporation produkter
Trådstørrelse (metrisk):
57 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Passer til 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL, 100 mL og 125 mL serumflasker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Passer til 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL, 100 mL og 125 mL serumflasker |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 0.5kg |
| Vægt (engelsk) | 1 lb. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 57 mm |
| Halsfinish | 57 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Forsegle |
| Vis mere |