Få mere at vide
Labconco™ Sekundær fældebeholder og indsatser til CentriVap™ System
Product Code. p-144153 Shop All Labconco Corporation Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Fugtfældeindsats
Opløsningsmiddelfældeindsats
Radioisotop fældeindsats
Sekundær fældebeholder
Syrefældeindsats
Vægt (metrisk):
1,8 kg
2,3 kg
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10405395
missing translation for 'mfr': Labconco™ 7460900
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sekundær fældebeholder og indsatser til CentriVap™ System hjælper med at give sekundær beskyttelse til vakuumpumper i fordampningssystemer.
Hjælp til at give sekundær beskyttelse til vakuumpumper i fordampningssystemer
  • Klar polypropylenbeholder med monteringsbeslag, 17 tommer. (43 cm) PVC-rør og to klemmer
  • Beholderen rummer fældeindsatser, der er anført i tabellen
Specifications
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) CentriVap™ system
Inkluderer Monteringsbeslag
Type Sekundær fældebeholder
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2,3 kg