Få mere at vide
Labconco™ Sekundær fældebeholder og indsatser til CentriVap™ System
Artikelnummer. 11761479 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Type:
Fugtfældeindsats
Opløsningsmiddelfældeindsats
Radioisotop fældeindsats
Sekundær fældebeholder
Syrefældeindsats
Vægt (metrisk):
1,8 kg
2,3 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Vægt (metrisk) unitSize
11761479 Opløsningsmiddelfældeindsats 1,8 kg Hver
10405395 Sekundær fældebeholder 2,3 kg Hver
15173095 Radioisotop fældeindsats 1,8 kg Hver
10064023 Syrefældeindsats 1,8 kg Hver
13265130 Fugtfældeindsats 1,8 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11761479 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7815200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sekundær fældebeholder og indsatser til CentriVap™ System hjælper med at give sekundær beskyttelse til vakuumpumper i fordampningssystemer.
Hjælp til at give sekundær beskyttelse til vakuumpumper i fordampningssystemer
  • Klar polypropylenbeholder med monteringsbeslag, 17 tommer. (43 cm) PVC-rør og to klemmer
  • Beholderen rummer fældeindsatser, der er anført i tabellen
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) CentriVap™ system
Type Opløsningsmiddelfældeindsats
Vægt (engelsk) 4 lb.
Vægt (metrisk) 1,8 kg