Få mere at vide
Labconco™ Sekundær fældebeholder og indsatser til CentriVap™ System
Artikelnummer. 10405395 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Type:
Fugtfældeindsats
Opløsningsmiddelfældeindsats
Radioisotop fældeindsats
Sekundær fældebeholder
Syrefældeindsats
Vægt (metrisk):
1,8 kg
2,3 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Vægt (metrisk) unitSize
10405395 Sekundær fældebeholder 2,3 kg Hver
15173095 Radioisotop fældeindsats 1,8 kg Hver
11761479 Opløsningsmiddelfældeindsats 1,8 kg Hver
10064023 Syrefældeindsats 1,8 kg Hver
13265130 Fugtfældeindsats 1,8 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10405395 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7460900
Sekundær fældebeholder og indsatser til CentriVap™ System hjælper med at give sekundær beskyttelse til vakuumpumper i fordampningssystemer.
Hjælp til at give sekundær beskyttelse til vakuumpumper i fordampningssystemer
  • Klar polypropylenbeholder med monteringsbeslag, 17 tommer. (43 cm) PVC-rør og to klemmer
  • Beholderen rummer fældeindsatser, der er anført i tabellen
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) CentriVap™ system
Inkluderer Monteringsbeslag
Type Sekundær fældebeholder
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2,3 kg