Få mere at vide
Labconco™ ScrubAir™ Pipettevaskemaskine/tørretumbler tilbehør, spindelsæt
Shop alle Labconco Corporation produkter
:
Spindelsæt
Beskrivelse
- Udstyr til små reagensglas eller hætteglas, 7 mm ID eller større, der skal vaskes i ScrubAir
- Sættet indeholder 24 hver 5 mm OD polystyren plast spindler med hætter og rustfrit stål reagensglas stativ til at rumme op til 20 hver reagensglas
- Forsendelsesvægt: 0,9 kg (2,0 lbs.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sæt |
| Til brug med (udstyr) | ScrubAir Pipette vaskemaskine/tørretumbler |