Få mere at vide
Labconco™ Prøveblokke til RapidVap™ Vakuum og N 2 fordampningssystemer
Artikelnummer. 11791549 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Holder:
10 ml rør
170 ml rør
23 ml rør
50 mL scintillationshætteglas
Antal steder:
26
48
69
110
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal steder Pakningsstørrelse
11791549 23 ml rør 69 Hver
11781549 10 ml rør 110 Hver
11711559 170 ml rør 48 Hver
11791469 50 mL scintillationshætteglas 26 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11791549 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7491400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15325.00 DKK
    13615.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 1709.51 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
PTFE-belagte aluminiumsblokke til brug med RapidVap Vakuumfordampningssystemer.
PTFE-belagte aluminiumsblokke holder glasvarer på plads indeni RapidVap Vakuumfordampningssystemer. En blok er påkrævet for alle RapidVap Vakuumfordampningssystemer. Blokke er udskiftelige. Brugerdefinerede blokke til at passe til specielt glasvarer såsom VOA-hætteglas er tilgængelige på anmodning. Glasvarer er påkrævet (medfølger ikke).
†For rør op til den viste maksimale kapacitet. Faktisk prøvevolumen er 66 –75 % af den samlede rørkapacitet og afhænger af rørets form, højde og hvirvelhastighed.
‡For Labconco kun borosilikat fladbundede rør (se 16-315-78 og -79). Kan også bruges Labconco Rør med stilke i RapidVapN2 -systemer, (se 16-315-73 til -77 og 16-317-17B, 17C).
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) 1.6 cm
Til brug med (udstyr) RapidVap vakuum- og N2-fordampningssystem
Holder 23 ml rør
Materiale PTFE-belagt aluminium
Antal steder 69
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 100 °C
Type Blok
Volumen (metrisk) 23 mL
Vægt (engelsk) 7.4 lb.
Vægt (metrisk) 3.4 kg