Få mere at vide
Labconco™ Prøveblokke til RapidVap™ Vakuum og N 2 fordampningssystemer
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
PTFE-belagte aluminiumsblokke holder glasvarer på plads indeni RapidVap Vakuumfordampningssystemer. En blok er påkrævet for alle RapidVap Vakuumfordampningssystemer. Blokke er udskiftelige. Brugerdefinerede blokke til at passe til specielt glasvarer såsom VOA-hætteglas er tilgængelige på anmodning. Glasvarer er påkrævet (medfølger ikke).
†For rør op til den viste maksimale kapacitet. Faktisk prøvevolumen er 66 –75 % af den samlede rørkapacitet og afhænger af rørets form, højde og hvirvelhastighed.
‡For Labconco kun borosilikat fladbundede rør (se 16-315-78 og -79). Kan også bruges Labconco Rør med stilke i RapidVapN2 -systemer, (se 16-315-73 til -77 og 16-317-17B, 17C).
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,51 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1.3 cm |
| Til brug med (udstyr) | RapidVap vakuum- og N2-fordampningssystem |
| Holder | 10 ml rør |
| Materiale | PTFE-belagt aluminium |
| Antal steder | 110 |
| Temperaturområde (metrisk) | 30 °C til 100 °C |
| Type | Blok |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Vægt (engelsk) | 8 lb. |
| Vis mere |