Få mere at vide
Labconco™ Rotorer til CentriVap™ Systemer
Artikelnummer. 10344373 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Holder:
132 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør
32 x 40 til 50 ml mikrocentrifugerør
4 standard- eller 2 dybbrøndsplader
40 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller 100 x 5 til 6 mL rør
44 x 12 til 17 mL og 24 x 16 til 17 mL rør
72 x 0,5 mL mikrocentrifugerør eller 60 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10344373 40 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller 100 x 5 til 6 mL rør Hver
10253323 132 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør Hver
10165462 4 standard- eller 2 dybbrøndsplader Hver
10309292 72 x 0,5 mL mikrocentrifugerør eller 60 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør Hver
10155462 32 x 40 til 50 ml mikrocentrifugerør Hver
10334373 44 x 12 til 17 mL og 24 x 16 til 17 mL rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10344373 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7455100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11285.00 DKK
    10032.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 1252.59 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til brug med Labconco CentriVap Systemer
  • Anodiseret aluminiumsrotorer holder rør i vinkel for at maksimere overfladearealet
  • To hulstørrelser på rotorerne 16-317-54 og 16-317-62 til -64 giver plads til rør med forskellig OD
  • Maksimal rørkapacitet for en given OD kan variere med den samlede rørhøjde
  • CentriVap DNA Systems og Proteomic kommer med DNA Rotor (16-317-54); Acid Systems leveres med syrefast 12-13 mm rotor (16-108-450)
For at forhindre tab af prøve under centrifugering skal du kun fylde rørene 0,33 til 0,5 fulde.
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium
Type Mikrocentrifugerotor
Til brug med (udstyr) CentriVap™ DNA system
Holder 40 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller 100 x 5 til 6 mL rør
Volumen (metrisk) 1,5 til 2 ml
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg