Beskrivelse
Til brug med Labconco CentriVap Systemer
- Anodiseret aluminiumsrotorer holder rør i vinkel for at maksimere overfladearealet
- To hulstørrelser på rotorerne 16-317-54 og 16-317-62 til -64 giver plads til rør med forskellig OD
- Maksimal rørkapacitet for en given OD kan variere med den samlede rørhøjde
- CentriVap DNA Systems og Proteomic kommer med DNA Rotor (16-317-54); Acid Systems leveres med syrefast 12-13 mm rotor (16-108-450)
For at forhindre tab af prøve under centrifugering skal du kun fylde rørene 0,33 til 0,5 fulde.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Type | Sekskantet rotor |
| Til brug med (udstyr) | CentriVap™ DNA system |
| Holder | 132 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
| Vægt (engelsk) | 2 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.9 kg |