Indeholder
Pumpe, tænd/sluk-kontakt, strømkabel med stik, en 12,7 mm (1/2 tomme). Overdosis og én 19,1 mm (3/4 tomme) Overdreven indløbsadapter og en 1L (1 qt.) Flaske vakuumolie
Designet til brug med Labconco Frysetørre Systems —kompakte størrelse passer nemt ind i frysetørre systemskabe
Giv en pålidelig vakuumkilde til andre produkter, herunder handskebokse og centrifugalkoncentratorer.
- To-trins, olietætnede pumper med glidevinge
- Omskiftelige højvakuum- og højkapacitetstilstande
- Tre-positions gasballast (lukket, lavt flow og højt flow)
- Indkapslet, blæserkølet, enfaset elmotor driver pumpen
- Termisk overbelastningsbeskyttelse med automatisk genstart
- Indløbsventil forhindrer luft- og oliesug i tilfælde af strøm- eller olietab
- Hus af støbt aluminium
- Monteret på en bundplade med gummifødder for stabilitet
Kat. nr. 16-108-218 har en bagside IEC prop; modeller med 117L/min. pumpekapacitet inkluderer et udtrækkeligt løftehåndtag; modeller med 195L/min. pumpekapacitet har et løftebeslag. Der medfølger også et pumpeudstødningsfilter med olie- og lugtfilterelementer.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 2 x 10-3 mBar |
| Strømstyrke | 2,4 A |
| Inkluderer | Pumpe, fire flasker på hver én liter vakuumpumpeolie og et udstødningsfilter med olie-, tåge- og lugtfilterelementer. TÆND/SLUK-kontakt, strømkabel med stik til direkte tilslutning af pumpen til Labconco fryse-tørretumblere, en 12,7 mm (1/2 tomme). Overdosis og én 19,1 mm (3/4 tomme) Overdreven indgangsadapter |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Materiale | Støbt aluminium |
| Stiktype | Bagside IEC |
| Vægt (engelsk) | 70 lb. |
| Vægt (metrisk) | 32 kg |
| Flowhastighed | 117 l/min. |
| Til brug med | Frysetørt system |
| Vis mere |