Få mere at vide
Labconco™ Vingevakuumpumper
Artikelnummer. 10641120 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Bagside IEC
NEMA 6-15P
Universel
Flowhastighed:
117 l/min.
195 l/min.
Strømstyrke:
2,4 A
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Flowhastighed Strømstyrke Pakningsstørrelse
10641120 Universel 195 l/min. 2,4 A Hver
10666285 Bagside IEC 117 l/min. 2,4 A Hver
10328852 NEMA 6-15P 117 l/min. 2,4 A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641120 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7739403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35065.00 DKK
    31786.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 3278.44 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Indeholder
Pumpe, tænd/sluk-kontakt, strømkabel med stik, en 12,7 mm (1/2 tomme). Overdosis og én 19,1 mm (3/4 tomme) Overdreven indløbsadapter og en 1L (1 qt.) Flaske vakuumolie
Designet til brug med Labconco frysetørre systemer—, passer kompakt størrelse let i frysetørre systemskabe
Designet til brug med Labconco Frysetørre Systems —kompakte størrelse passer nemt ind i frysetørre systemskabe
Giv en pålidelig vakuumkilde til andre produkter, herunder handskebokse og centrifugalkoncentratorer.
  • To-trins, olietætnede pumper med glidevinge
  • Omskiftelige højvakuum- og højkapacitetstilstande
  • Tre-positions gasballast (lukket, lavt flow og højt flow)
  • Indkapslet, blæserkølet, enfaset elmotor driver pumpen
  • Termisk overbelastningsbeskyttelse med automatisk genstart
  • Indløbsventil forhindrer luft- og oliesug i tilfælde af strøm- eller olietab
  • Hus af støbt aluminium
  • Monteret på en bundplade med gummifødder for stabilitet
Kat. nr. 16-108-218 har en bagside IEC prop; modeller med 117L/min. pumpekapacitet inkluderer et udtrækkeligt løftehåndtag; modeller med 195L/min. pumpekapacitet har et løftebeslag. Der medfølger også et pumpeudstødningsfilter med olie- og lugtfilterelementer.
Tekniske data
Maks. Vakuum 2 x 10-3 mBar
Strømstyrke 2,4 A
Inkluderer Pumpe, fire flasker på hver én liter vakuumpumpeolie og et udstødningsfilter med olie-, tåge- og lugtfilterelementer. TÆND/SLUK-kontakt, strømkabel med stik til direkte tilslutning af pumpen til Labconco fryse-tørretumblere, en 12,7 mm (1/2 tomme). Overdosis og én 19,1 mm (3/4 tomme) Overdreven indgangsadapter
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 18,4 x 6,5 x 10,4,1 tommer.
Materiale Støbt aluminium
Stiktype Universel
Flowhastighed 195 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 10,4 tommer
Samlet højde (metrisk) 26.4 cm
Samlet bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Pumpetype Roterende vingevakuumpumpe
Maksimalt tryk 1 ATM
Til brug med (udstyr) Frysetørre systemer
Spænding 230 V